Learn More
PKA C alpha Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200060548 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18625886 100 μg 100 Mikroliter
18663177 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18625886
Marke: Novus Biologicals NBP299335100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
PKA C alpha Polyclonal antibody specifically detects PKA C alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PKA C alpha
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha, EC 2.7.11, EC 2.7.11.11, MGC102831, MGC48865, PKA C-alpha, PKACA, protein kinase A catalytic subunit, protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, alpha
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human PKA C alpha.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5566
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG