missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PKC delta Antibody (2G12), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals H00005580-M05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PKC delta Monoclonal antibody specifically detects PKC delta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
Spezifikation
| PKC delta | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MAY1, MGC49908, nPKC-delta, PKCD, PKCy, protein kinase C delta type, protein kinase C delta VIII, protein kinase C, delta | |
| PRKCD (NP_006245, 577 a.a. ~ 676 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. DILEKLFEREPTKRLGVTGNIKIHPFFKTINWTLLEKRRLEPPFRPKVKSPRDYSNFDQEFLNEKARLSYSDKNLIDSMDQSAFAGFSFVNPKFEHLLED | |
| 0.1 mg | |
| Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 5580 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA | |
| 2G12 | |
| Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA | |
| NP_006245 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur