Learn More
PKC-theta inhibitor, MedChemExpress
Beschreibung
PKC-theta inhibitor is a selective PKC-θinhibitor, with an IC50 of 12 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PKC-theta inhibitor |
| CAS | 736048-65-0 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H25F3N6O3 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 62.5 mg/mL (137.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1CNC2=NC=C([N+]([O-])=O)C(NCC3CCC(CN)CC3)=N2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 454.45 |
| Formelmasse | 454.45 |
| Mehr anzeigen |