Learn More
PLA2G4B Antibody (1G5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals H00008681-M01
Artikelnummer. 18357449
  • 589.00 € / 0.01 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PLA2G4B Monoclonal antibody specifically detects PLA2G4B in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PLA2G4B
Monoclonal
Unconjugated
AAH25290
Mouse
IgG purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
1G5
In 1x PBS, pH 7.4
FLJ20543, FLJ20656, FLJ20807, FLJ77014, FLJ78330, jmjC domain-containing protein 7, jumonji domain containing 7, Jumonji domain-containing protein 7
PLA2G4B (AAH25290.1, 1 a.a. ~ 316 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAEAALEAVRSELREFPAAARELCVPLAVPYLDKPPTPLHFYRDWVCPNRPCIIRNALQHWPALQKWSLPYFRATVGSTEVSVAVTPDGYADAVRGDRFMMPAERRLPLSFVLDVLEGRAQHPGVLYVQKQCSNLPSELPQLLPDLESHVPWASEALGKMPDAVNFWLGEAAAVTSLHKDHYENLYCVVSGEKHFLFHPPSDRPFIPYELYTPATYQLTEEGTFKVVDEEAMEKVPWIPLDPLAPDLARYPSYSQAQALRCTVRAGEMLYLPALWFHHVQQSQGCIAVNFWYDMEYDLKYSYFQLLDSLTKASGLD
0.1 mg
Signal Transduction
8681
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a κ
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.