Learn More
PLA2G4E Antibody [Alexa Fluor™ 532], R&D Systems™
Artikelnummer. 30761500 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30761500 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30761500 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP347132AF532
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PLA2G4E Polyclonal antibody specifically detects PLA2G4E in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PLA2G4E
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias cPLA2-epsilon, cytosolic phospholipase A2 epsilon, EC 3.1.1.4, FLJ45651, MGC126633, MGC126661, Phospholipase A2 group IVE, phospholipase A2, group IVE
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen phospholipase A2, group IVE. (Uniprot# Q3MJ16)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 123745
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus