missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLA2R1 Antibody (CL0485) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52934AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PLA2R1 Monoclonal antibody specifically detects PLA2R1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| PLA2R1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180kD, secretory phospholipase A2 receptor | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13018, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0485 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 22925 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur