Learn More
PLA2R1 Antibody (PLA2R1/4897), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30448915 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30448915 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30448915 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP345049
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PLA2R1 Monoclonal antibody specifically detects PLA2R1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PLA2R1
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon PLA2R1/4897
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry : 1-2ug/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS
Gen-Alias 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180kD, secretory phospholipase A2 receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa300-600) of human PLA2R1 protein (Uniprot: Q13018). Exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein L purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22925
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -84°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ