missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Placental Alkaline Phosphatase Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30284256
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284256 100 μg 100 Mikrogramm
30283020 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284256

Marke: Invitrogen™ MA560097

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Seagen Patent Anti-Alpp.

Placental Alkaline Phosphatase plays an important role in the regulation of specific inflammatory disease processes. There are at least four distinct but related alkaline phosphatases: intestinal, placental, placental-like, and liver/bone/kidney for this form of alkaline phosphatase have been well characterized. Placental Alkaline Phosphatase reacts with a membrane-bound isoenzyme (Regan and Nagao type) of Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) occurring in the placenta during the 3rd trimester of gestation. Placental Alkaline Phosphatase is useful in the identification of testicular germ cell tumors. Unlike germ cell tumors, PLAP-positive somatic cell tumors uniformly express epithelial membrane antigen (EMA). A proposed function of Placental Alkaline Phosphatase is matrix mineralization; however, mice that lack a functional form of this enzyme show normal skeletal development. Placental Alkaline Phosphatase has been linked directly to hypophosphatasia, a disorder that is characterized by hypercalcemia and includes skeletal defects. The character of hypophosphatasia can vary, however, depending on the specific mutation since this determines age of onset and severity of symptoms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Placental Alkaline Phosphatase Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.