Learn More
Fisherbrand™ Glatter Kolbenkopf für Gewebeschleifer aus PTFE
Artikelnummer. 10177701 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Länge (metrisch):
230 mm
235 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
10177701 10 ml 270 mm 1 Stück
10709382 2 ml 230 mm 1 Stück
10586062 5 ml 235 mm 1 Stück
10015941 15 ml 270 mm 1 Stück
10025941 30 ml 270 mm 1 Stück
10025951 50 ml 270 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10177701
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit einem Glasgefäß für die Homogenisierung von Gewebematerial. Der einfache Kolben für den Gewebeschleifer besteht aus reinem PTFE.
Edelstahlschaft mit Kolbenstopfen aus PTFE
  • Ultrarein, keine Kontamination
  • Standardmäßige Höhe von 0.15 bis 0.25 mm
  • Die angegebenen Volumina sind die Arbeitsvolumina mit eingesetztem Kolben.
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen
Produkttyp Gewebehomogenisator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reduzierung der Partikelgröße
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewebeschleifer/Homogenisierer, Glasgefäß
Länge (metrisch) 270 mm