Learn More
Medline Scientific™ Planachromatisches Objektiv 4x, 0,10 / 160 / 1,2 LWD
Beschreibung
- Für den Einsatz mit biologischen Mikroskopen der Magnum-Serie oder Inverso TC EPI Mikroskopen
- Erstellt ein vollständiges Flachfeldbild, ideal für Bildgebungszwecke
- 5x/0.12/160/0.17 oder 4x/0.10/160/1.2 LWD
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektiv |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope der Magnum-Serie |
| Vergrößerungsleistung | 5x/0,12/160/0,17 |
| Menge | Je 1 |