Learn More
Plas Labs™ Broome-Restrainer für Kleinnager
Artikelnummer. 13204979
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
2 Zoll
2,5 in.
Länge (angloamerikanisch):
3,75 in.
8 in.
8,5 in.
Gewichtsbereich:
125 bis 250 g
15 bis 30 g
250 bis 500 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13204979
Marke: Plas Labs™ 553BSRR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimal für Injektionen oder Blutproben
  • Einfacher Zugriff auf den Nager
  • Hindert den Nager am Wegdrehen
  • Sicherheit beim Umgang mit den Versuchstieren
  • Hergestellt aus durchsichtigen Materialien für guten Blick auf das Versuchstier
Spezifikation
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Injektionen oder Blutentnahmen
Typ Nagerabwehr
Material Noryl™ Kunststoff
Sterilisationsmethode Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F
Modell Besen
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,32 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Durchmesser (metrisch) 5,08 cm
Gewichtsbereich 125 bis 250 g