Learn More
Plas Labs™ Broome-Restrainer für Kleinnager
Artikelnummer. 15193745
Change view
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
2 Zoll
2,5 in.
Länge (angloamerikanisch):
3,75 in.
8 in.
8,5 in.
Gewichtsbereich:
125 bis 250 g
15 bis 30 g
250 bis 500 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Gewichtsbereich unitSize
15193745 2,5 in. 8,5 in. 250 bis 500 g -
12505846 1 in. 3,75 in. 15 bis 30 g 1 Stück
13204979 2 Zoll 8 in. 125 bis 250 g -
3 options
Artikelnummer. 15193745
Marke: Plas Labs™ 554BSRR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimal für Injektionen oder Blutproben
  • Einfacher Zugriff auf den Nager
  • Hindert den Nager am Wegdrehen
  • Sicherheit beim Umgang mit den Versuchstieren
  • Hergestellt aus durchsichtigen Materialien für guten Blick auf das Versuchstier
Spezifikation
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Injektionen oder Blutentnahmen
Typ Nagerabwehr
Material Noryl™ Kunststoff
Sterilisationsmethode Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F
Modell Besen
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21,59 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,5 in.
Durchmesser (metrisch) 6,35 cm
Gewichtsbereich 250 bis 500 g