Learn More
Plas Labs™ Flachboden-Nagetierfallen
Artikelnummer. 11827142
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1.5 Zoll
3.25 Zoll
Länge (angloamerikanisch):
3,75 in.
8 in.
Gewichtsbereich:
15 bis 30 g
250 bis 500 g
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Gewichtsbereich Packungsgröße
11827142 3.25 Zoll 8 in. 250 bis 500 g 1 Stück
11807142 1.5 Zoll 3,75 in. 15 bis 30 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11827142 Lieferant Plas Labs™ Lieferanten-Nr. 544RR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.99 €
    119.34 € / 1 Stück
    Sparen 88.65 €
    42% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Öffnungen im oberen und unteren Bereich ermöglichen einen einfachen Zugriff für Injektionen oder Probenahmen
  • Die Tasche und die Löcher im Vorderteil erleichtern das Betäuben oder Füttern des Tieres
  • Transparentes Material ermöglicht eine Sichtprüfung des Nagetierzustands
  • Der verstellbare Reitstock kann in einer beliebigen der vier Posit
Specifications
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Injektionen oder Blutentnahmen
Typ Filtersieb mit flachem Boden
Material Noryl™ Kunststoff
Sterilisationsmethode Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,32 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.25 Zoll
Durchmesser (metrisch) 8,25 cm
Gewichtsbereich 250 bis 500 g