missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plasma Kallikrein/KLKB1 Antibody (SR2234), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
349.00 € - 449.00 €
Spezifikation
| Antigen | Plasma Kallikrein/KLKB1 |
|---|---|
| Klon | SR2234 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18621475
|
Novus Biologicals
NBP3-21778-100ul |
100 μg |
449.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18651305
|
Novus Biologicals
NBP3-21778-50ul |
50 μg |
349.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Plasma Kallikrein/KLKB1 Monoclonal antibody specifically detects Plasma Kallikrein/KLKB1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ImmunoprecipitationSpezifikation
| Plasma Kallikrein/KLKB1 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 3818 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| SR2234 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat | |
| EC 3.4.21, EC 3.4.21.34, Fletcher factor, kallikrein B, plasma (Fletcher factor) 1, kininogenin, KLK3plasma kallikrein, plasma kallikrein heavy chain, plasma kallikrein light chain, Plasma prekallikrein, PPK | |
| A synthesized peptide derived from human Plasma Kallikrein/KLKB1 (Uniprot #: P03952) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts