Learn More
Macherey-Nagel™ Lysepuffer LYS
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lysepuffer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Aufreinigung von Plasmid-DNA |
| Menge | 1.000 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer LYS (1000 mL)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, dodceyl sulphate