Learn More
Abcam Plasminogen-Aktivatorinhibitor 1 Humanes Chromogen-Testset, 100 Tests
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
- Anwendungen: Enzymaktivitätstest
- Erkennungsmethode: Kolorimetrisch
- Bereich: 0,625 bis 20 IU/ml
- Probentypen: Zellkultur-Supernatant, Plasma, Serum
- Empfindlichkeit: 0,56 AE/ml
- Ergebnistyp: Quantitativ
- Instrumentenkompatibilität: Mikroplattenleser
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Western-Blot-Kit |
| Detektionsstelle | In-Lösungs-Erkennung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Format | Kit |
| Anzahl Reaktionen | 100 Tests |
| Reaktivität | Human |
| Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
| Zielmolekül | Plasminogen-Aktivatorinhibitor Typ 1 (Mensch) |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |