Learn More
Eppendorf™ Kunststoffbeschichtete Boxen für Tiefkühlgerät, aus Karton
Artikelnummer. 13148333
Click to view available options
Höhe (metrisch):
53 mm
76 mm
102 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13148333
Marke: Eppendorf™ B50SQ
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wasserbeständige Kartons, die für extrem niedrige Temperaturen ausgelegt sind. Eppendorf™ Kunststoff-beschichteter Karton für Tiefkühlboxen sind mit Boxteilern (separat erhältlich) kompatibel.
  • Weißer Karton
  • Wasserdichte Beschichtung
  • Kompatibel mit Boxteilern (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Pappe, Kunststoff
Typ Gefrierschrank
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ultra-Tiefkühlgerät
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultra-Tiefkühlgerät
Menge 1 Stück
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 53 mm