Learn More
Eppendorf™ Kunststoffbeschichtete Boxen für Tiefkühlgerät, aus Karton
Artikelnummer. 13158333
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
53 mm
76 mm
102 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
13158333 76 mm 1 Stück
13148333 53 mm 1 Stück
13168333 102 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 13158333
Marke: Eppendorf™ B75SQ
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wasserbeständige Kartons, die für extrem niedrige Temperaturen ausgelegt sind. Eppendorf™ Kunststoff-beschichteter Karton für Tiefkühlboxen sind mit Boxteilern (separat erhältlich) kompatibel.
  • Weißer Karton
  • Wasserdichte Beschichtung
  • Kompatibel mit Boxteilern (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Kunststoffbeschichtete Karton
Typ Gefrierbox aus Karton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ultra-Tiefkühlgerät
Menge 1 Stück
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 76 mm