Learn More
Eppendorf™ Kunststoffbeschichtete Boxen für Tiefkühlgerät, aus Karton
Beschreibung
- Weißer Karton
- Wasserdichte Beschichtung
- Kompatibel mit Boxteilern (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Pappe, Kunststoff |
| Typ | Gefrierschrank |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ultra-Tiefkühlgerät |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Tiefkühlgerät |
| Menge | 1 Stück |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Höhe (metrisch) | 102 mm |