Learn More
Eppendorf™ Kunststoffbeschichtete Boxen für Tiefkühlgerät, aus Karton
Wasserbeständige Kartons, die für extrem niedrige Temperaturen ausgelegt sind. Eppendorf™ Kunststoff-beschichteter Karton für Tiefkühlboxen sind mit Boxteilern (separat erhältlich) kompatibel.
4.62 € - 5.46 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ultra-Tiefkühlgerät |
Menge | 1 Stück |
Breite (metrisch) | 133 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13148333
|
Eppendorf™
B50-SQ |
53 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13158333
|
Eppendorf™
B75-SQ |
76 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13168333
|
Eppendorf™
B95-SQ |
102 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Weißer Karton
- Wasserdichte Beschichtung
- Kompatibel mit Boxteilern (separat erhältlich)
Spezifikation
Weiß | |
Ultra-Tiefkühlgerät | |
1 Stück | |
133 mm |