Learn More
Brady™ Kunststoffbeschichtetes Stahlkabel
Artikelnummer. 11786685 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1,83 m
3,05 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11786685 3,05 cm 1 Stück
11766685 1,83 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11786685 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 800115
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zusätzliches kunststoffummanteltes Stahlseil für die Kabelverriegelungsvorrichtung.
  • Zusätzliches Kabel für Kabelverriegelungsvorrichtung.
Spezifikation
Produkttyp Kabel
Alternate Part Number KABEL-3 M
Farbe Rot
Beschreibung Zusätzliches Kabel 3 m
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Durchmesser (metrisch) 4.76 mm
Länge (angloamerikanisch) 10.01 ft.
Länge (metrisch) 3,05 cm
Menge Je 1