Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 11964332 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für BB 300
Für Schlagrotormühle SR 300
Für Schneidmühle SM 200
Für rotierender Rohrteiler PT 200
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11964332 Für Schneidmühle SM 200 1 Stück
11924292 Für Schlagrotormühle SR 300 1 Stück
10661012 Für BB 300 1 Stück
11984742 Für rotierender Rohrteiler PT 200 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11964332
Marke: RETSCH 22.003.0010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: Auffangbehälter 30L, Kunststoff, inkl. Adapter und Filterschlauch
Spezifikation
Produkttyp Auffangbehälter
Kapazität (metrisch) 30 l
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Schneidmühle SM 200
Enthält Adapter und Filterschlauch
Material Kunststoff