Learn More
Linker Industrietechnik™ Sammelschale aus Kunststoff für Siebe mit 200 mm Durchmesser
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200mm
Beschreibung
Die Sammelschale aus Kunststoff eignet sich für Analysensiebe mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Innenhöhe von 45 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1Each |
| Typ | Auffangbehälter |
| Material | Kunststoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Siebe mit 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |