Learn More
Microspec™ Kunststoffkulturnadeln
Übertragen und inokulieren lebende Mikroorganismen
Marke:  Microspec™ F1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.95000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15762125
  • 505.00 € / 16000 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spitz zulaufende Spitze für eine einfache Stich-Inokulation
  • Nimmt kleine Kolonien auf
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
200 mm
Nadel
Verpackt in Microseal Umschlägen von je 20
7,9 in.
Hochschlagfestes Polystyrol
Blau
16000
Nein