Learn More
Microspec™ Kunststoffkulturnadeln
Artikelnummer. 15782125
Click to view available options
Sterilität:
Gammabestrahlt
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Menge:
1000
16000
Packungsgröße:
1000 Stück
16000 Stück
Artikelnummer. 15782125
Marke: Microspec™ F4
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Übertragen und inokulieren lebende Mikroorganismen
  • Spitz zulaufende Spitze für eine einfache Stich-Inokulation
  • Nimmt kleine Kolonien auf
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Länge (angloamerikanisch) 7,9 in.
Länge (metrisch) 200 mm
Material Hochschlagfestes Polystyrol
Sterilität Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Farbe Blau
Produkttyp Nadel
Menge 1000
Verpackungsart Verpackt in Microseal Beuteln von je 20
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar