Learn More
Buerkle™ Kunststoff-Exsikkator
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
150 mm
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schlauchanschluss, passend für Schläuche mit Innen- Durchm. 8,5 mm
- Lieferung inkl. O-Ring
- Lochplatte und zusätzliche O-Ringe als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Kunststoff |
| Produkttyp | Exsikkatoren |
| Enthält | Polycarbonatdeckel, perforierte Polypropylenplatte und O-Ring |
| Höhe (metrisch) | 300 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 250 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 285 mm |