Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Generator-Sonde aus Kunststoff
Artikelnummer. 30130215 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
100/Packung
25/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
30130215 25/Packung 25 Stück
30130216 50/Packung 50 Stück
30130217 100/Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130215
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör, das mit den Fisherbrand 150 und 850 Homogenisatoren kompatibel ist. Ideal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontaminationen ein Problem darstellen, und für die Homogenisierung, bei denen die Probengröße oder Probenhärte die Verarbeitung mit der 7-mm-Generator-Einwegsonde nicht möglich ist. Für die Verwendung ist ein Adapter erforderlich.
  • Ideal für schwierig zu verarbeitende Proben
  • wirtschaftlichen:< 1 % der Kosten vonGeneratorsonden aus Edelstahl
  • Unterbindet Kreuzkontaminationen
  • Ideal für PCR-, RNA- und DNA-Extraktionen
  • Wartungsfrei
  • Verarbeitungsbereich: >250,μ L – das maximale Volumen ist anwendungsspezifisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sonde
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 12 mm
Länge (angloamerikanisch) Sonde 110 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klingenmaterial Polypropylen
Material Polycarbonat, Polyätherimid
Verschlussfarbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand 150 und 850 Homogenisator
Verpackungsmenge 25/Packung