Learn More
Nickel Electro™ Flacher Deckel aus Kunststoff
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad SW12H
Ultraschallbad SW1H
Ultraschallbad SW30H
Ultraschallbad SW3H
Ultraschallbad SW6H
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einteilige Konstruktion
- Reduziert die Verdunstung
- Verringert Rauschen
- Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallbad SW6H |
| Material | Kunststoff |