Learn More
Buerkle™ Allzweck-Kunststofftrichter
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Lebensmittel
- Lieferbar in Polyethylen oder Polypropylen
- Große Auswahl an Größen
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 120 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3 mL |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 13 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel |
| Enthält | Aufhängungsöse |
| Produkttyp | Funnel |