Learn More
Buerkle™ Allzweck-Kunststofftrichter
Artikelnummer. p-8002440 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stiel Material unitSize
10659480 40 mm 5 mm Polypropylen 1 Stück
10347042 60 mm 8 mm Polyethylen 1 Stück
10690733 100 mm 10 mm Polypropylen 1 Stück
10645873 80 mm 11 mm Polyethylen 1 Stück
10205772 120 mm 13 mm Polypropylen 1 Stück
10260032 140 mm 16 mm Polyethylen 1 Stück
10071722 160 mm 18 mm Polyethylen 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10659480
Marke: Buerkle™ 96020040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den allgemeinen Gebrauch entwickelt. Buerkle™ Kunststofftrichter verfügen über eine Aufhängungsöse für die sichere Befüllung.
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in Polyethylen oder Polypropylen
  • Große Auswahl an Größen  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 40 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 5 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel
Enthält Aufhängungsöse
Produkttyp Funnel