Learn More
Buerkle™ Griffin Messbecher aus Kunststoff mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 10435572 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
150 mL
500 ml
600 ml
1000 mL
3000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10435572 500 ml 1 Stück
10159261 50 ml 1 Stück
17280674 25 mL 1 Stück
10183515 150 mL 1 Stück
10750773 600 ml 1 Stück
10589502 1000 mL 1 Stück
10287427 3000 mL 1 Stück
10462888 5000 ml 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10435572
Marke: Buerkle™ 71220500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus hochtransparentem Polypropylen.
  • Für verschiedene Anwendungen
  • Gemäß DIN 12331 und ISO 7056
  • Aufgedruckte blaue Graduierung
  • Bruchsicher
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 94 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verschiedene Anwendungen im Labor
Höhe (metrisch) 118 mm
Schritten 50 ml
Menge 6/Pckg.
Typ Griffin-Messbecher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 12331/ISO 7056
Scale Blaue Skala mit Graduierung