Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Artikelnummer. 10697725
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10697725 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10697725 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000096138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85 €
    28.21 € / 1 Stück
    Sparen 3.64 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbe: Naturfarben
  • Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
  • Verschlusskappen separat erhältlich
  • Naturfarben oder blau
  • Dicht
  • UN-Zulassung für: 2,5 bis 5 Liter und 10 bis 30 Liter Kanister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Beschreibung Farbe:Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 48,5 mm
Abmessungen (L x B x H) 290 x 246 x 385mm
Material HDPE
Produkttyp Kanister