Beschreibung
Edelstahlsäulen werden am häufigsten in der HPLC verwendet. Das Material ist korrosionsbeständig, druckbeständig und mechanisch einfach zu bearbeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sicherungsschraube |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherungsschraube |
| Verpackungsmenge | 4er-Pckg. |
| Zur Verwendung mit | HPLC-Analysesäulen |
| Material | Kunststoff |