Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Schlauchadapter
Artikelnummer. 11756138
Click to view available options
:
Polypropylen-Einsatz
Artikelnummer. 11756138
Marke: Cole-Parmer™ 3120070
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Anschlüsse gewährleisten einen auslaufsicheren Durchfluss. Cole-Parmer™ Luer-Absperrhähne und Verteiler aus Kunststoff sind mit einem Körper aus natürlichem PVDF und Polypropylen-Einsatz oder als vollständige schwarze PVDF-Konstruktion lieferbar.
  • Die naturfarbenen Absperrhähne aus PVDF sind als 2- oder 3-Wege-Ausführungen erhältlich
  • Die schwarzen Absperrhähne aus PVDF sind als 1-Wege-Ausführung erhältlich.
Spezifikation
Material PVDF
Produkttyp Schlauchadapter