Learn More
TFA Dostmann™ Maxima-Minima-Thermometer aus Kunststoff
Artikelnummer. 11994337
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–30 bis 50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11994337
Marke: TFA Dostmann™ 10.3016
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Kunststoff
Gewicht (metrisch) 76 g
Produkttyp Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (metrisch) -30 °C
Temperaturbereich (metrisch) –30 bis 50 °C