missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir Controlec Mobiler Aufbewahrungsturm aus Kunststoff

Artikelnummer. 16317345
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen (metrisch)4 x 11,25 l Einschübe
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16317345 Fassungsvermögen (metrisch)4 x 11,25 l Einschübe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16317345 Lieferant Multiroir Controlec Lieferanten-Nr. DC004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.60 €
    39.66 € / 1 Stück
    Sparen 21.94 €
    35% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Multiroir Aufbewahrungswagen mit mehreren Einschüben ist ideal für die allgemeine Aufbewahrung von Gegenständen, die durch die durchsichtigen Kunststoffschubladen leicht zu sehen sind.Der Wagen ist auf Rollen gelagert, so dass er leicht im Arbeitsbere

  • Schwarze Seitenwand aus Polypropylen mit 4 durchsichtigen Einschüben
  • Jeder Einschub wird mit einem Satz wird mit einem Satz Polypropylen-Stoppern geliefert
  • Dieses Material wird wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Reinigungsmittel und Temperaturschwankungen sehr geschätzt

Spezifikation

Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Black
Abmessungen (L x B x H) 400 x 290 x 670 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) General Storage
Enthält Each drawer comes with a set of polypropylene anti-drop stops.
Anzahl Schubfächer 3
Radtyp Casters
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.