Learn More
Knick Elektronische™ Noryl pH-Elektrode aus Kunststoff
Dieser Sensor ist mit seinem Kunststoffgehäuse und der Faserdiaphragma sehr robust und eignet sich somit ideal für Umweltmessungen und produktionsbezogene Qualitätskontrollen. Der Knick Standardsensor misst in Medien, die suspendierte Feststoffe oder eine hohe Ionenkonzentration enthalten.
Marke: Knick Elektronische™ SE101N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
- pH/Pt 1000-Sensor mit DIN-Koaxialsteckverbinder und 4 mm-Bananenstecker
- Konstruktion aus Noryl
- Gehäuselänge: 120 mm
- Durchmesser: 12 mm
- Faserdiaphragma
- Temperatursensor: Pt 1000
- Elektrolyt: Gel
- pH-Messbereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: -5 bis 80 °C
Spezifikation
Faser | |
0 bis 14 | |
Elektrode für Knick 900 | |
120 mm | |
12 mm |
Kunststoff (Noryl) | |
Dieser Sensor ist durch seinen Kunststoffkörper und das Faserdiaphragma sehr robust und daher ideal für Umweltmessungen und Qualitätskontrollen in der Produktion | |
–5 bis 80 °°C | |
1 m |