Beschreibung
Einstellbare Pumpenleistung von 100, 250, 350 und 500 ml per Hub. Für Behälter mit Innengewinde G 2 Zoll und G 3/4 Zoll.
- Die Kolbenpumpe besteht aus Polypropylen und Polyethylen für wässrige und petrochemische Produkte
- Nach der Montage kann die Pumpe noch um ihre Achse gedreht werden, so dass die zu befüllenden Behälter auf den Zylinderdeckel gelegt werden können
- Einstellbare Pumpenleistung von 100, 250, 350 und 500 ml per Hub
- Für Behälter mit Innengewinde G 2 Zoll und G 3/4 Zoll
- Länge des Tauchrohrs 84 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | Einstellbar/Hub |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zylinder; Behälter |
| Länge (metrisch) | 84 cm |
| Material | Polypropylen, Polyethylen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Kolbenpumpe |