Learn More
Hecht Karl™ RAIN GAUGE,PLASTIC
Click to view available options
:
Höhe:250mm
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 250 mm |
| Enthält | Halter |
| Material | Transparenter Kunststoff |
| Produkttyp | Regenmesser |