Learn More
Buerkle™ Einwegpipetten aus Kunststoff
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 mL
50 ml
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Polystyrol, kristallklar
- Für wässrige Lösungen
- |Polystyrol, kristallklar
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie |
| Farbe | Durchscheinend |
| Volumen (metrisch) | 100 mL |
| Typ | Einwegpipette |
| Einwegprodukt | Ja |