Learn More
Epredia™ Objektträgermappen aus Kunststoff
Artikelnummer. 12608336 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
12608336 Weiß 10 Stück
12668326 Blau 10 Stück
12688326 Grün 10 Stück
12698326 Grau 10 Stück
12618336 Gelb 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12608336 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. B1001200WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 €
    186.25 € / 10 Stück
    Sparen 117.75 €
    38% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie Ihre Objektträger auf einfache Weise mit diesen Objektträgermappen aus Kunststoff, erhältlich in vielen Farben.
Lagern Sie Ihre Objektträger auf einfache Weise mit den Thermo Scientific™ Objektträgermappen aus Kunststoff, erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
  • Bewahren Sie bis zu 20 Objektträger der Größe 175 x 26 mm (3  x 1) bequem auf
  • Durchsichtiger Klappdeckel für eine einfache Identifizierung des Inhalts
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Gerät fasst 20 Objektträger
Länge (angloamerikanisch) Objektträger 3 in.
Länge (metrisch) Objektträger 75 mm
Material Kunststoff
Stapelbar Ja
Breite (angloamerikanisch) Objektträger 1 in.
Breite (metrisch) Objektträger 26 mm