Learn More
Epredia™ Objektträgermappen aus Kunststoff
Artikelnummer. 12688326 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12688326 Grün 10 Stück
12668326 Blau 10 Stück
12698326 Grau 10 Stück
12608336 Weiß 10 Stück
12618336 Gelb 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12688326 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. B1001200GR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 €
    137.53 € / 10 Stück
    Sparen 26.47 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lagern Sie Ihre Objektträger auf einfache Weise mit diesen Objektträgermappen aus Kunststoff, erhältlich in vielen Farben.
  • Fasst bis zu 20 175 x 26 mm große Objektträger zur praktischen Aufbewahrung
  • Durchsichtiger Klappdeckel für eine einfache Identifizierung des Inhalts
Hinweis: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Gerät fasst 20 Objektträger
Länge (angloamerikanisch) Objektträger 3 in.
Länge (metrisch) Objektträger 75 mm
Material Kunststoff
Stapelbar Ja
Breite (angloamerikanisch) Objektträger 1 in.
Breite (metrisch) Objektträger 26 mm