Learn More
Pacific Handy Cutter Kunststoffsicherheitsmesser mit Federrückstellung
Artikelnummer. 17738977
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17738977 Gelb 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17738977 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. EZ3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.38 €
    342.35 € / 50 Stück
    Sparen 57.03 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das EZ-3 ist ein leichtes Sicherheitsmesser mit automatischem Klingeneinzug. So bietet es ein hohes Maß an Sicherheit.
  • Wegen des Messerkörpers aus Kunststoff ist es besonders wirtschaftlich.
  • Das Wechseln der Klinge ist sehr einfach, und der Messergriff kann zur Reinigung komplett geöffnet werden.
  • Im Messergriff lassen sich zusätzliche Klingen verstauen.
  • Kurze Klingen, daher geeignet für leichte Schneidearbeiten.
  • Messer in leuchtendem Gelb
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsmesser mit Federrückstellung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Farbe Gelb