Learn More
Multiroir Controlec Stapelbare Lagerungsbox aus Kunststoff
Artikelnummer. 16447070
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16447070 14 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16447070 Lieferant Multiroir Controlec Lieferanten-Nr. 187042777
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die stapelbaren Multiroir Lagerungsboxen sind für die Verwendung in Lebensmitteln geeignet und verfügen über ergonomische Griffe für den einfachen Transport.
  • Beständig gegen Temperaturschwankungen
  • Stapelbar und schachtelbar
  • Unempfindlich gegen Stöße
  • Ergonomische Griffe zum einfachen Transport
  • Qualität für lebensmittelnahe Bereiche
Spezifikation
Material Polypropylene
Farbe Clear
Kapazität (metrisch) 14 L
Beschreibung PROBOX stoage box
Enthält Ergonomic handles, clip-top lid
Abmessungen (L x B x H) 390x 290 x 185 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) General Storage and Food Use