Learn More
Multiroir Controlec Stapelbare Lagerungsbox aus Kunststoff
Description
- Beständig gegen Temperaturschwankungen
- Stapelbar und schachtelbar
- Unempfindlich gegen Stöße
- Ergonomische Griffe zum einfachen Transport
- Qualität für lebensmittelnahe Bereiche
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylene |
| Farbe | Clear |
| Kapazität (metrisch) | 32 L |
| Beschreibung | PROBOX stoage box |
| Enthält | Ergonomic handles, clip-top lid |
| Abmessungen (L x B x H) | 510 x 390 x 258 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | General Storage and Food Use |