Learn More
Gonotec™ Kunststoffzufuhr-/-abfallflasche
Artikelnummer. 12509206
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gonotec Osmomat 050
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
12509206 Gonotec Osmomat 050
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12509206 Lieferant Gonotec™ Lieferanten-Nr. 50.9.0130
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit dem Gonotec Osmomat™ 050 Osmometer
  • Zufuhr-/Abfallflasche
  • Fassungsvermögen: 250 mL
Spezifikation
Produkttyp Kunststoffzufuhr-/-abfallflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Gonotec Osmomat 050
Volumen (metrisch) 250 mL