Beschreibung
- Bürette mit Splitterschutzummantelung
- Justiert auf Ex
- Bürette aus Borosilikatglas 3.3
- Bruchsicher, chemisch beständig
- Stabiler Standfuß
- Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
- Medienberührende Teile: PE, PP, Naturgummi, Borosilikatglas
- Schnellbetriebsbürette mit Schellbachstreifen nach Dr. Schilling-Design
- Kunststoffummantelung, die die Bruchfestigkeit erhöht und als Splitterschutz dient
- Ermöglicht eine präzise Dosierung und genaue Feintitration über den Druckknopf oder über die Mikroschraube und eine präzise Dispensierung durch die Auslaufspitze
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Material | kunststoffbeschichtetes Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 65 cm |
| Enthält | Vorratsflasche und Eintauchrohr, Splitterschutzummantelung, Schellbachstreifen |
| Präzision | 0,05 mm |
| Typ | Titirierbürette |
| Class | Class B |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |