Learn More
Buerkle™ Titrierbüretten mit Splitterschutz aus Kunststoff
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bürette mit Splitterschutzummantelung
- Justiert auf Ex
- Bürette aus Borosilikatglas 3.3
- Bruchsicher, chemisch beständig
- Stabiler Standfuß
- Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
- Medienberührende Teile: PE, PP, Naturgummi, Borosilikatglas
- Schnellbetriebsbürette mit Schellbachstreifen nach Dr. Schilling-Design
- Kunststoffummantelung, die die Bruchfestigkeit erhöht und als Splitterschutz dient
- Ermöglicht eine präzise Dosierung und genaue Feintitration über den Druckknopf oder über die Mikroschraube und eine präzise Dispensierung durch die Auslaufspitze
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Länge (metrisch) | 92 cm |
| Material | Kunststoffbeschichtetes Borosilikatglas, PE, PP, Naturkautschuk |
| Höhe (metrisch) | 92 cm |
| Enthält | Vorratsflasche und Tauchrohr, splitterfreie Ummantelung, Schellbach-Streifen |
| Präzision | 0,1 mm |
| Typ | Titirierbürette |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |