Learn More
Buerkle™ Titrierbüretten mit Splitterschutz aus Kunststoff
Artikelnummer. p-8011244 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15591751 15 mL 1 Stück
11981501 25 mL 1 Stück
11991501 50 mL 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15591751
Marke: Buerkle™ 96953015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Titrierbüretten mit Splitterschutz aus Kunststoff ist eine Schnellbetriebsbürette nach Dr. Schilling, mit Schellbachstreifen, automatischer Nullpunktabsaugung und Bürkle-Dosierarmatur.Eine Kunststoffummantelung der Glasbürette erhöht die Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz.
  • Bürette mit Splitterschutzummantelung
  • Justiert auf Ex
  • Bürette aus Borosilikatglas 3.3
  • Bruchsicher, chemisch beständig
  • Stabiler Standfuß
  • Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
  • Medienberührende Teile: PE, PP, Naturgummi, Borosilikatglas
  • Schnellbetriebsbürette mit Schellbachstreifen nach Dr. Schilling-Design
  • Kunststoffummantelung, die die Bruchfestigkeit erhöht und als Splitterschutz dient
  • Ermöglicht eine präzise Dosierung und genaue Feintitration über den Druckknopf oder über die Mikroschraube und eine präzise Dispensierung durch die Auslaufspitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 mL
Länge (metrisch) 520 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Dosierung und exakte Feintiration
Höhe (metrisch) 520 mm
Präzision ± 0,045
Typ Titirierbürette