Learn More
Micronova™ Kunststoffzylinder- und Gerätebürsten
Artikelnummer. 12775745 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12,7 cm
17,8 cm
19,1 cm
40,6 cm
Produkttyp:
Flaschenbürste
Kesselbürste mit Acme-Gewinde
Zylinderbürste mit Acme-Gewinde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Produkttyp unitSize
12775745 40,6 cm Flaschenbürste 1 Stück
12725745 17,8 cm Zylinderbürste mit Acme-Gewinde -
12735745 12,7 cm Zylinderbürste mit Acme-Gewinde 1 Stück
12785745 19,1 cm Kesselbürste mit Acme-Gewinde 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12775745
Marke: Micronova™ BRWH40
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Griffe der Serie STAH oder STAEH
Diese leichten, langlebigen Bürsten bestehen aus FDA-zugelassenen, BPA-freien Basisharzen und Polyester-Borsten und werden an Kunststoffgriffen mit Gewinde befestigt. Erhältlich in Kuppelform (Zylinderbürste) und länglicher Form (Kesselbürste) für spezielle Reinigungsaufgaben.
Die Micronova Kunststoffzylinder- und Gerätebürsten sind in zwei Varianten mit optionalen Bürstenabdeckungen für die Feinreinigung und Desinfizierung erhältlich. Die Zylinderbürste ist kuppelförmig für kleine Tanks, Ballonflaschen, Kanalarbeiten und andere Zylinder, optional mit Bürstenabdeckung BRSC6-02. Die Kesselbürste ist länglich für kleine Tanks, Ballonflaschen und andere Produktionsgeräte geformt und kann optional mit der Bürstenabdeckung BRSC6-41 verwendet werden.
  • Leichte, langlebige Gerätebürsten mit Borsten aus Polyester
  • Ideal für kleine Tanks, Ballonflaschen, Kanalarbeiten und andere Zylinder
  • Hergestellt aus von der FDA zugelassenen, BPA-freien Basisharzen
  • Die Zylinderbürste ist eine runde/kuppelförmige Bürste
  • Die Kesselbürste ist eine längliche Bürste
  • Für die Feinreinigung und Sterilisierung sind Bürstenabdeckungen erhältlich
  • FDA-zugelassen für indirekten Lebensmittelkontakt
  • Mit ACME-Gewinde zum Befestigen an Griffen der STA-Serie
  • Die optionalen Stoffabdeckungen verbessern die Feinreinigung und Desinfizierung
Spezifikation
Produkttyp Flaschenbürste
Bristle Material Polyester
Bristle Type Medium/Stiff
Color-coded No
Griffmaterial Plastic
Handle Type Acme Thread
Spitzentyp Conical
Sterilität Non-sterile
Pflegeanleitungen Bei Umgebungstemperatur verwahren
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) Borste 5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Borste 12.7 cm
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Reinigen des Unterteils und der Seiten von runden Gefäßen
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40,6 cm
Menge Je 1